Få mere at vide
Texwipe™ AlphaSorb™ 10 forseglede polyester viskere
Artikelnummer. p-210254 Shop alle Texwipe produkter
Dimensioner (L x B):
12 x 12 tommer.
300 mm x 300 mm (12 tommer x 12 tommer)
9 x 9 tommer. (22,86 x 22,86 cm)
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 500
Artikelnummer. 15702396
Brand: Texwipe™ TX1050
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
For ISO Klasse 3 og 4 ansøgninger
  • Dobbelt-strik, no-run interlock konstruktion af 100% kontinuerlig filament polyester
  • To-lags, forseglet kantvisker med højeste sugeevne
  • Ideel visker til brug i flere miljøer
  • Fremragende til opsamling af store mængder væske og til påføring af kemikalier
  • Slidbestandig visker med blød, fleksibel hånd
  • Sporbarhed fra parti til parti
Ordreinfo
Fås tør eller steril. Basisvægt: 185 g/m 2 .
Tekniske data
Produkttype Renrumsklud
Længde (engelsk) 9 tommer
Længde (metrisk) 22.9 cm
Bredde (engelsk) 9 tommer
Bredde (metrisk) 22.9 cm
Materiale Polyester
Basisvægt 185
Certificeringer/compliance ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 og OHSAS 18001:1999
Kanter Forseglet
Dimensioner (L x B) 9 x 9 tommer. (22,86 x 22,86 cm)
Til brug med (applikation) Ideelle servietter til brug i flere miljøer