Få mere at vide
(AlphaR)-3-Hydroxy-Alpha-[[methyl(phenylmethyl)amino]methyl]-benzenemethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1R)-2-(Benzylmethylamino)-1-(3-hydroxyphenyl)ethanol |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H19NO2/c1-17(11-13-6-3-2-4-7-13)12-16(19)14-8-5-9-15(18)10-14/h2-10,16,18-19H,11-12H2,1H3/t16-/m0/s1 |
| Formel vægt | 257.1416 |