Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals (± )-alfa-Tocopherol, 95%, syntetisk
Artikelnummer. 10785242 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10785242 25 g Glasflaske 25g
10077789 100 g Glasflaske 100g
10482770 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10785242 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 428120250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    448.51 DKK
    379.65 DKK / 25g
    Spare 68.86 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 10191-41-0 | C29H50O2 | 430,72 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10191-41-0
Molekylær formel C29H50O2
Molekylvægt (g/mol) 430.72
MDL nummer MFCD00072051
InChI nøgle GVJHHUAWPYXKBD-IEOSBIPESA-N
Synonym vitamin e, alpha-tocopherol, d-alpha-tocopherol, 5,7,8-trimethyltocol, +-alpha-tocopherol, r,r,r-alpha-tocopherol, phytogermine, eprolin, 2r,4'r,8'r-alpha-tocopherol, dl-a-tocopherol
PubChem CID 14985
ChEBI CHEBI:18145
SMIL CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCC2=C(C)C(O)=C(C)C(C)=C2O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (±)-α-Tocopherol
Navn note Syntetisk
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 2,5 °C til 3,5 °C
Tæthed 0.9500g/mL
Kogepunkt 393,0 °C
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Merck Index 15, 9653
Specifik vægtfylde 0.95
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: frit opløselige i olier, fedtstoffer, acetone, alkohol, kloroform, diethylether, andre fedtopløsningsmidler.
IUPAC navn (2R)-2,5,7,8-tetramethyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl]-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-6-ol
Viskositet 4200 mPa (20 °C)
Formel vægt 430.71
Procent renhed 95%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (+/-)-alpha-Tocopherol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.