Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals (± )-alfa-Tocopherol, 95%, syntetisk
Artikelnummer. 10077789 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10077789 100 g Glasflaske 100g
10785242 25 g Glasflaske 25g
10482770 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10077789 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 428121000
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 10191-41-0 | C29H50O2 | 430,72 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10191-41-0
Molekylær formel C29H50O2
Molekylvægt (g/mol) 430.72
MDL nummer MFCD00072051
InChI nøgle GVJHHUAWPYXKBD-IEOSBIPESA-N
Synonym vitamin e, alpha-tocopherol, d-alpha-tocopherol, 5,7,8-trimethyltocol, +-alpha-tocopherol, r,r,r-alpha-tocopherol, phytogermine, eprolin, 2r,4'r,8'r-alpha-tocopherol, dl-a-tocopherol
PubChem CID 14985
ChEBI CHEBI:18145
SMIL CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCC2=C(C)C(O)=C(C)C(C)=C2O1
Specifica
Kemisk navn eller materiale (±)-α-Tocopherol
Navn note Syntetisk
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 2,5 °C til 3,5 °C
Tæthed 0.9500g/mL
Kogepunkt 393,0 °C
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 100 g
Merck Index 15, 9653
Specifik vægtfylde 0.95
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: frit opløselige i olier, fedtstoffer, acetone, alkohol, kloroform, diethylether, andre fedtopløsningsmidler.
IUPAC navn (2R)-2,5,7,8-tetramethyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl]-3,4-dihydrochromen-6-ol
Viskositet 4200 mPa (20 °C)
Formel vægt 430.71
Procent renhed 95%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (+/-)-alpha-Tocopherol
Avvertenza
  • Advarsel
Categoria di pericolo
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Consigli di prudenza
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.