Få mere at vide
Alfa-phenyl-2-pyridinacetamid, TRC
Artikelnummer. 30420140
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30420140 250 mg
30413660 1 g
30428543 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30420140 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP336530250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Add to basket
Add to basket
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7251-52-7
Molekylær formel C13 H12 N2 O
Molekylvægt (g/mol) 212.25
Synonym 2-Pyridineacetamide, α-phenyl-, 2-Phenyl-2-(2-pyridyl)acetamide, NSC 62572, SC 16571, α-(2-Pyridyl)benzeneacetamide, (2RS)-2-Phenyl-2-(pyridin-2-yl)acetamide, Methylphenidate Hydrochloride Imp. F (EP)
IUPAC navn 2-phenyl-2-pyridin-2-ylacetamid
SMIL NC(=O)C(c1ccccc1)c2ccccn2
Specifications
Kemisk navn eller materiale a-Phenyl-2-pyridineacetamide
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C13H12N2O/c14-13(16)12(10-6-2-1-3-7-10)11-8-4-5-9-15-11/h1-9,12H,(H2,14,16)
Formel vægt 212.095