Få mere at vide
alfa-monothioglycerol, 99,1 %, Til GC-analyse, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11424921 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Artikelnummer. Mængde
11424921 100 mL
1 options
Artikelnummer. 11424921 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215572380
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 96-27-5
Molekylær formel C3H8O2S
Molekylvægt (g/mol) 108.16
MDL nummer MFCD00004879
InChI nøgle PJUIMOJAAPLTRJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-mercapto-1,2-propanediol, monothioglycerol, 1-thioglycerol, thioglycerol, thioglycerine, thioglycerin, thiovanol, 3-mercaptopropane-1,2-diol, alpha-thioglycerol, glycerol-1-thiol
PubChem CID 7291
ChEBI CHEBI:74537
IUPAC navn 3-sulfanylpropan-1,2-diol
SMIL OCC(O)CS
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale α-Monothioglycerol
Navn note Til GC-analyse
Farve Farveløs
Mængde 100 mL
Formel vægt 108.2
Procent renhed 0.991
Grad Not Available
Fysisk form Væske
compliance-icons
Produktidentifikator
  • alfa-monotioglycerol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i