Få mere at vide
alpha-Methyl-2-naphthalenemethanol, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11934661 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11934661 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 11934661 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 440740050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale α-Methyl-2-naphthalenemethanol
CAS 7228-47-9
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 74°C to 76°C
Farve White to Yellow
Kogepunkt 140°C to 142°C (4.0 Torr)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (HPLC)
Emballage Glass Bottle
Molekylær formel C12H12O
Mængde 5 g
Synonym 1-2-naphthyl ethanol, 1-naphthalen-2-yl ethanol, +/--1-2-naphthyl ethanol, 1-naphthalen-2-yl ethan-1-ol, alpha-methylnaphthalene-2-methanol, .alpha.-methyl-2-naphthalenemethanol, pubchem9427, acmc-209gxz, acmc-1azul, methyl 2-naphtylcarbinol
InChI nøgle AXRKCRWZRKETCK-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C1=CC2=CC=CC=C2C=C1)O
IUPAC navn 1-naphthalen-2-ylethanol
Molekylvægt (g/mol) 172.23
PubChem CID 98243
Formel vægt 172.23
Procent renhed 99%
Fysisk form Powder
Vis mere Vis mindre
Produktidentifikator
  • alpha-Methyl-2-naphthalenemethanol