Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | alpha-Ketoglutaric acid |
| Smeltepunkt | 113°C to 117°C |
| Emballage | Plastic bottle |
| Mængde | 500 g |
| Beilstein | 1705689 |
| Formel vægt | 146.1 |
| Procent renhed | ≥98% |
| Fysisk form | Crystalline Powder |