Få mere at vide
alpha-Ionone, 90+%
Artikelnummer. 11428976
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11428976 500 g 500g
11418976 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11428976 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17098.36
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 127-41-3 | C13H20O | 192,30 g/mol
alfa-ionon, bruges i mange blomsteraftaler. Giver en violet blomsternuance til kompositioner, men bruges også i dufte af roser, træer, rav, balsamico og pulver. Det bruges også i parfumeri, smagsstoffer og vitamin A (retinol) produktion til kosmetik og toiletartikler. beta-isomeren viser en mindre blomsterlugt end alfa. Det har en god substans og bruges i alle områder af parfumeri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
alfa-ionon, bruges i mange blomsteraftaler. Giver en violet blomsternuance til kompositioner, men bruges også i dufte af roser, træer, rav, balsamico og pulver. Det bruges også i parfumeri, smagsstoffer og vitamin A (retinol) produktion til kosmetik og toiletartikler. beta-isomeren viser en mindre blomsterlugt end alfa. Det har en god substans og bruges i alle områder af parfumeri.
Opløselighed
Opløselig i faste ethanololier, propylenglycol. Lidt opløseligt i alkohol, ether, mineralolie.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Lysfølsom. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 127-41-3
Molekylær formel C13H20O
Molekylvægt (g/mol) 192.30
MDL nummer MFCD00001565
InChI nøgle UZFLPKAIBPNNCA-BQYQJAHWNA-N
Synonym alpha-ionone, iraldeine, e-alpha-ionone, irisone, alpha-ionon, trans-alpha-ionone, alpha-e-ionone, alpha-ionone natural, beta-lonone, ionone, alpha
PubChem CID 5282108
ChEBI CHEBI:32319
IUPAC navn (E)-4-(2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1-yl)but-3-en-2-on
SMIL CC(=O)\C=C\C1C(C)=CCCC1(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale alpha-Ionone
Tæthed 0.931
Kogepunkt 237 °C
Flammepunkt 117 °C (243 °F)
Brydningsindeks 1.498
Mængde 500 g
Beilstein 2046084
Merck Index 14,5056
Opløselighedsinformation Opløseligt i ethanol-fikserede olier, propylenglycol. Let opløselig i alkohol, æter og mineralolie.
Formel vægt 192.3
Procent renhed ≥90%