Få mere at vide
alpha-Estradiol 3-Benzoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 17-epi-Estradiol Benzoate |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H28O3/c1-25-14-13-20-19-10-8-18(28-24(27)16-5-3-2-4-6-16)15-17(19)7-9-21(20)22(25)11-12-23(25)26/h2-6,8,10,15,20-23,26H,7,9,11-14H2,1H3/t20-,21-,22+,23-,25+/m1/s1 |
| Formel vægt | 376.2038 |