Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals alfa-D(+)-glucose, 99+%, vandfri Artikelnummer.: 10032070
Thermo Scientific Chemicals alfa-D(+)-glucose, 99+%, vandfri
Artikelnummer. p-3736618 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
1 kg
Mængde:
1 kg
2.5 kg
25 kg
Pakningsstørrelse:
2.5kg
25kg
Artikelnummer. 10032070
Brand: Thermo Scientific Chemicals 170080010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 492-62-6 | C6H12O6 | 180.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 492-62-6
Molekylær formel C6H12O6
Molekylvægt (g/mol) 180.16
MDL nummer MFCD00063774
InChI nøgle WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
Synonym alpha-d-glucose, alpha-d-glucopyranose, alpha-dextrose, alpha-glucose, glucopyranose, alpha-d, alpha-d-glc, unii-5j5i9eb41e, glucoses, grape sugar, d-gluco-hexoseVis mereVis mindre
PubChem CID 79025
ChEBI CHEBI:17925
IUPAC navn (2S,3R,4S,5S,6R)-6-(hydroxymethyl)oxan-2,3,4,5-tetrol
SMIL C(C1C(C(C(C(O1)O)O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale α-D(+)-Glucose
Navn note Anhydrous
Surhed 0.15mL 0.1N NaOH/6g max.
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 156.0°C to 158.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (ELSD) (HPLC)
Emballage Plastflaske
Mængde 1 kg
Beilstein 31, 83
Merck Index 14, 4459
Specifik rotationstilstand + 52.90 (20.00°C c=10,water,ammonia)
Specifik rotation + 52.90
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Formel vægt 180.16
Procent renhed 99+%
Relaterede stoffer 0.15% max. (Fructose)
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerA0471683 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/05/2025 Artikelnummer170080250,170080010,170080025
PartinummerA0465927 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato16/09/2024 Artikelnummer170080250,170080010,170080025
PartinummerA0401547 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato15/12/2022 Artikelnummer170080250,170080010,170080025
PartinummerA0393952 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato15/12/2022 Artikelnummer170080250,170080010,170080025
PartinummerA0403158 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato14/12/2022 Artikelnummer170080250,170080010,170080025
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific Chemicals alfa-D(+)-glucose, 99+%, vandfri >