Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals alfa-D(+)-glucose, 99+%, vandfri
Artikelnummer. 10184180 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
2.5 kg
25 kg
Pakningsstørrelse:
2.5kg
25kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10184180 2.5 kg 2.5kg
10032070 1 kg -
10093763 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10184180 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 170080025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    416.42 DKK
    374.65 DKK / 2.5kg
    Spare 41.77 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-10-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 492-62-6 | C6H12O6 | 180,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 492-62-6
Molekylær formel C6H12O6
Molekylvægt (g/mol) 180.16
MDL nummer MFCD00063774
InChI nøgle WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
Synonym alpha-d-glucose, alpha-d-glucopyranose, alpha-dextrose, alpha-glucose, glucopyranose, alpha-d, alpha-d-glc, unii-5j5i9eb41e, glucoses, grape sugar, d-gluco-hexose
PubChem CID 79025
ChEBI CHEBI:17925
IUPAC navn (2S,3R,4S,5S,6R)-6-(hydroxymethyl)oxan-2,3,4,5-tetrol
SMIL C(C1C(C(C(C(O1)O)O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale α-D(+)-Glucose
Navn note Vandfri
Surhed 0,15 ml 0,1N NaOH/6g maks.
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 156,0 °C til 158,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99% min. (ELSD) (HPLC)
Emballage Plastflaske
Mængde 2.5 kg
Beilstein 31, 83
Merck Index 14, 4459
Specifik rotationstilstand +52,90 (20,00 °C c=10,vand,ammoniak)
Specifik rotation +52.90
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: let opløselig i alkohol
Formel vægt 180.16
Procent renhed 99+%
Relaterede stoffer 0,15% maks. (Fruktose)
Fysisk form Fint krystallinsk pulver