Få mere at vide
alfa-cyclopentylmandelsyre, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10448142 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10448142 5 g Glasflaske 5g
1 options
Artikelnummer. 10448142 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 250970050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 427-49-6 | C13H16O3 | 220.27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale α-Cyclopentylmandelic acid
CAS 427-49-6
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 144.0°C to 150.0°C
Farve Hvid til beige
Kogepunkt 110.0°C (0.5 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C13H16O3
MDL nummer MFCD00019296
Mængde 5 g
Synonym alpha-cyclopentylmandelic acid, cyclopentylphenylglycolic acid, cyclopentyl hydroxy phenylacetic acid, cyclopentyl-hydroxy-phenyl-acetic acid, cyclopentyl mandelic acid, alpha-cyclopentyl-dl-mandelic acid, a-cyclo pentyl mandelic acid, alpha-cyclopentylmandelicacid, 2-rs-cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenylacetic acid alpha-cyclopentylmandelic acid, cyclopentylmandelic acid
Opløselighedsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in bases
InChI nøgle WFLUEQCOAQCQLP-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1CCC(C1)C(C2=CC=CC=C2)(C(=O)O)O
IUPAC navn 2-cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenyleddikesyre
Molekylvægt (g/mol) 220.27
PubChem CID 98283
Formel vægt 220.27
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • alpha-Cyclopentylmandelic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.