Specifications
| Kemisk navn eller materiale | α-Cyano-o-tolunitrile |
| Navn note | tech. |
| CAS min % | 75.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 76°C |
| Farve | Beige to Brown |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 75% min. (GC) |
| Emballage | Glass bottle |
| Lineær formel | NCCH2C6H4CN |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- a-Cyano-o-tolunitrile
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 3
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .