Få mere at vide
Alpha-Citral, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | alpha-Citral |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7-8H,4,6H2,1-3H3/b10-7+ |