CAS RN 141-27-5
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Alpha-Citral, TRC
CAS: 141-27-5 Molekylær formel: C10H16O Molekylvægt (g/mol): 152.24 Synonym: (2E)-3,7-Dimethyl-2,6-octadienal,(2E)-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-al,(E)-3,7-Dimethyl-2,6-octadienal,(E)-3,7-Dimethyl-2,6-octadienal,(E)-Citral,(E)-Geranial,(E)-Neral,Citral a,Geranaldehyde,Geranial,trans-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-al,trans-3,7-Dimethyl-2,6-octadienal,trans-Citral,trans-Geranial,beta-Geranial,beta-Neral; IUPAC navn: (2E)-3,7-dimethylocta-2,6-dienal SMIL: CC(=CCC\C(=C\C=O)\C)C