Få mere at vide
alpha-Chloro-o-xylene, 99%
Artikelnummer. 10744791 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
500 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10744791 25 mL Glasflaske 25ml
10677442 100 mL Glasflaske 100ml
10127623 500 mL Glasflaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10744791 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 110150250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 552-45-4 | C8H9Cl | 140.61 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 552-45-4
Molekylær formel C8H9Cl
Molekylvægt (g/mol) 140.61
MDL nummer MFCD00000899
InChI nøgle VQRBXYBBGHOGFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylbenzyl chloride, 1-chloromethyl-2-methylbenzene, o-xylyl chloride, alpha-chloro-o-xylene, o-methylbenzyl chloride, o-chloromethyl toluene, benzene, 1-chloromethyl-2-methyl, 2-methylbenzylchloride, 2-chloromethyl toluene, unii-eqt3v044tw
PubChem CID 11093
IUPAC navn 1-(chlormethyl)-2-methylbenzen
SMIL CC1=CC=CC=C1CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale α-Chloro-o-xylene
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -2.0°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0800g/mL
Kogepunkt 197.0°C to 199.0°C
Flammepunkt 73°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3C6H4CH2Cl
Brydningsindeks 1.5405 to 1.5425
Mængde 25 mL
Beilstein 05,364
Merck Index 15,10289
Specifik vægtfylde 1.08
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,ketones and,chlorinated hydrocarbons
Formel vægt 140.61
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • a-Chloro-o-xylene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.