Få mere at vide
alfa-brom-4-nitro-o-cresol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10260593 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10260593 5 g Glasflaske 5g
10361553 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10260593 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 388520050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 772-33-8 | C7H6BrNO3 | 232.033 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 772-33-8
MDL nummer MFCD00007340
InChI nøgle KFDPCYZHENQOBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxy-5-nitrobenzyl bromide, 2-bromomethyl-4-nitrophenol, alpha-bromo-4-nitro-o-cresol, phenol, 2-bromomethyl-4-nitro, koshland reagent i, 2-bromomethyl-4-nitro-phenol, 2-hydroxy-5-nitrobenzylbromide, .alpha.-bromo-4-nitro-o-cresol, o-cresol, .alpha.-bromo-4-nitro, koshland i
PubChem CID 13044
IUPAC navn 2-(brommethyl)-4-nitrophenol
SMIL C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])CBr)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale α-Bromo-4-nitro-o-cresol
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 143°C to 149°C
Farve Beige til Brun
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C7H6BrNO3
Mængde 5 g
Molekylvægt (g/mol) 232.033
Formel vægt 232.03
Procent renhed ≥94%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • a-Bromo-4-nitro-o-cresol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.