Få mere at vide
alfa-bromo-2,3,4,5,6-pentafluorotoluen, TRC
Artikelnummer. 30136128
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136128 5 g
17961685 25 g
17993075 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136128 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6870405G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1765-40-8
Molekylær formel C7 H2 Br F5
Molekylvægt (g/mol) 260.99
Synonym 1-(Bromomethyl)-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene (ACI), Benzene, (bromomethyl)pentafluoro- (9CI), Toluene, α-bromo-2,3,4,5,6-pentafluoro- (6CI, 7CI, 8CI), (Bromomethyl)pentafluorobenzene, (Pentafluorophenyl)methyl bromide, 1-(Bromomethyl)pentafluorobenzene, 2,3,4,5,6-Pentafluoro-α-bromotoluene, 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl bromide, 2,3,4,5,6-Pentafluorophenylmethyl bromide, NSC 96888, Pentafluorobenzyl bromide, α-Bromo-2,3,4,5,6-pentafluorotoluene, α-Bromo-pentafluorotoluene
IUPAC navn 1-(bromomethyl)-2,3,4,5,6-pentafluorbenzen
SMIL Fc1c(F)c(F)c(CBr)c(F)c1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale a-Bromo-2,3,4,5,6-pentafluorotoluene
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C7H2BrF5/c8-1-2-3(9)5(11)7(13)6(12)4(2)10/h1H2
Formel vægt 259.926