Få mere at vide
alpha-Bisabolol, 96%
Artikelnummer. 11406974
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11406974 10 g 10g
11416974 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11406974 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21457.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 515-69-5 | C15H26O | 222.372 g/mol
Det finder sin anvendelse som maskeringsmiddel, hudplejemiddel og beroligende middel i kosmetikindustrien. De vigtigste virkninger af Bisabolol til brug i kosmetik er anti-inflammatorisk, sårhelende, anti-bakteriel og anti-mykotisk. Bisabolol er derfor perfekt egnet til brug i alle slags hudplejeprodukter. Det kan bruges som aktivt stof i kosmetiske præparater til beskyttelse og pleje af følsom hud, præparater til babyer og børn, solcreme og aftersun produkter, aftershave og præparater til mundhygiejne.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det finder sin anvendelse som maskeringsmiddel, hudplejemiddel og beroligende middel i kosmetikindustrien. De vigtigste virkninger af Bisabolol til brug i kosmetik er anti-inflammatorisk, sårhelende, anti-bakteriel og anti-mykotisk. Bisabolol er derfor perfekt egnet til brug i alle slags hudplejeprodukter. Det kan bruges som aktivt stof i kosmetiske præparater til beskyttelse og pleje af følsom hud, præparater til babyer og børn, solcreme og aftersun produkter, aftershave og præparater til mundhygiejne.
Opløselighed
Opløselig i alkohol, naturlige, mineralske og syntetiske olier. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 515-69-5
Molekylær formel C15H26O
Molekylvægt (g/mol) 222.372
MDL nummer MFCD03846910
InChI nøgle RGZSQWQPBWRIAQ-LSDHHAIUSA-N
Synonym bisabolol, alpha-bisabolol, +-alpha-bisabolol, d-alpha-bisabolol, .alpha.-bisabolol, +-1'r,2r-alpha-bisabolol, 2r-6-methyl-2-1r-4-methylcyclohex-3-en-1-yl hept-5-en-2-ol, 3-cyclohexene-1-methanol, .alpha.,4-dimethyl-.alpha.-4-methyl-3-pentenyl-, r*,r*, dsstox_cid_25964, dsstox_rid_81260
PubChem CID 1549992
IUPAC navn (2R)-6-methyl-2-[(1R)-4-methylcyclohex-3-en-1-yl]hept-5-en-2-ol
SMIL CC1=CCC(CC1)C(C)(CCC=C(C)C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bisabolol
Tæthed 0.93
Flammepunkt 135°C (275°F)
Brydningsindeks 1.495
Mængde 10 g
Beilstein 5733954
Følsomhed Air Sensitive
Merck Index 14,1241
Opløselighedsinformation Soluble in alcohol,natural,mineral and synthetic oils. Insoluble in water.
Formel vægt 222.37
Procent renhed 96%
Fysisk form Væske