Få mere at vide
alpha-Asarone
Beskrivelse
α-Asarone blev brugt i syntesen af serier afα -asarone-isomerer og blev undersøgt for deres hypolipidæmiske og blodpladehæmmende aktiviteter. Det bruges til syntese af anti-inflammatorisk neolignan. Anvendes også i lignansynteser til antiallergiske midler. Det er klinisk brugt som medicin til behandling af epilepsi, hoste, bronkitis og astma. Det udviser neurobeskyttende, antioxidativ, antikonvulsiv og kognitivt forbedrende virkning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløseligt i chloroform, methanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en tæt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler, varme. Opbevares i køleskab.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | alpha-Asarone |
| Smeltepunkt | 57 °C til 61 °C |
| Farve | Hvid til gul |
| Kogepunkt | 296 °C |
| Lineær formel | (CH3O)3C6H2CH=CHCH3 |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 1910606 |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Merck Index | 14,824 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i kloroform, methanol. |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- alpha-Asarone
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: (E)-1,2,4-Trimethoxy-5-prop-1-enylbenzene