Få mere at vide
alpha-Asarone
Artikelnummer. 15466739
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15466739 1 g 1g
15476739 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15466739 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J65125.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2883-98-9 | C12H16O3 | 208.257 g/mol
α-Asarone blev brugt i syntesen af serier afα -asarone-isomerer og blev undersøgt for deres hypolipidæmiske og blodpladehæmmende aktiviteter. Det bruges til syntese af anti-inflammatorisk neolignan. Anvendes også i lignansynteser til antiallergiske midler. Det er klinisk brugt som medicin til behandling af epilepsi, hoste, bronkitis og astma. Det udviser neurobeskyttende, antioxidativ, antikonvulsiv og kognitivt forbedrende virkning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed
Opløseligt i chloroform, methanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en tæt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler, varme. Opbevares i køleskab.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2883-98-9
Molekylær formel C12H16O3
Molekylvægt (g/mol) 208.257
MDL nummer MFCD00064457
InChI nøgle RKFAZBXYICVSKP-AATRIKPKSA-N
Synonym alpha-asarone, asarone, trans-isoasarone, trans-asarone, asaron, azaron, etherophenol, trans-isoasaron, e-asarone, asarum camphor
PubChem CID 636822
ChEBI CHEBI:78309
IUPAC navn 1,2,4-trimethoxy-5-[(E)-prop-1-enyl]benzen
SMIL CC=CC1=CC(=C(C=C1OC)OC)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale alpha-Asarone
Smeltepunkt 57°C to 61°C
Farve Hvid til gul
Kogepunkt 296°C
Lineær formel (CH3O)3C6H2CH=CHCH3
Mængde 1 g
Beilstein 1910606
Følsomhed Light sensitive
Merck Index 14,824
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform,methanol.
Formel vægt 208.25
Fysisk form Pulver