Få mere at vide
alpha-Asarone, MedChemExpress
Artikelnummer. 16442549
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
16442549 1 g
1 options
Artikelnummer. 16442549 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0700
MedChemExpress alpha-Asarone (α-Asarone) is one of the main psychoactive compounds, and possesses an antidepressant-like activity in mice.
alpha-Asarone (α-Asarone) is one of the main psychoactive compounds, and possesses an antidepressant-like activity in mice.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale alpha-Asarone
CAS 2883-98-9
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C12H16O3
Mængde 1 g
Synonym α-Asarone trans-Asarone
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (480.19 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (3.22 mM; Need ultrasonic)
SMIL C/C=C/C1=C(OC)C=C(OC)C(OC)=C1
Molekylvægt (g/mol) 208.25
Formel vægt 208.25
Procent renhed 99.57%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation