Få mere at vide
alpha,alpha-Dichlorodiphenylmethane, 97%
Artikelnummer. 15499169
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15499169 25 g 25g
15489169 5 g 5g
15409179 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15499169 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20445.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2051-90-3 | C13H10Cl2 | 237.123 g/mol
α,α -Dichlordiphenylmethan er et nedbrydningsprodukt af polychloraromatiske insekticider såsom Dicofol (D436700) og DDT. Det bruges også som katalysator til fotonedbrydning af plast. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
α ,α -Dichlordiphenylmethan er et nedbrydningsprodukt af polychloraromatiske insekticider såsom Dicofol (D436700) og DDT. Det bruges også som katalysator til fotonedbrydning af plast. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier.
Opløselighed
Opløseligt i vand (reagerer), ether, benzen, ethanol og toluen.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2051-90-3
Molekylær formel C13H10Cl2
Molekylvægt (g/mol) 237.123
MDL nummer MFCD00000811
InChI nøgle OPTDDWCXQQYKGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym dichlorodiphenylmethane, diphenyldichloromethane, dpm halocarbon, benzophenone dichloride, alpha,alpha-dichlorodiphenylmethane, benzene, 1,1'-dichloromethylene bis, methane, dichlorodiphenyl, dichlorodiphenyl methane, dichloro phenyl methyl benzene, unii-81fez29ak6
PubChem CID 16327
IUPAC navn [dichlor(phenyl)methyl]benzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale alpha,alpha-Dichlorodiphenylmethane
Tæthed 1.242
Kogepunkt 180°C to 181°C (17 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.605
Mængde 25 g
FN nummer UN3265
Opløselighedsinformation Soluble in water (reacts),ether,benzene,ethanol,and toluene.
Formel vægt 237.13
Procent renhed 97%