Få mere at vide
alfa, alfa'-dichlor-p-xylen, 98%
Artikelnummer. 10406790 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10406790 100 g Glasflaske 100g
10209323 25 g Glasflaske 25g
10327030 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10406790 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 147661000
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 623-25-6 | C8H8Cl2 | 175,06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 623-25-6
MDL nummer MFCD00000920
InChI nøgle ZZHIDJWUJRKHGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-bis chloromethyl benzene, alpha,alpha'-dichloro-p-xylene, p-xylylene dichloride, p-xylylene chloride, benzene, 1,4-bis chloromethyl, p-bis chloromethyl benzene, benzene, p-bis chloromethyl, a,a'-dichloro-p-xylene, xylylene dichloride, ccris 1772
PubChem CID 12171
IUPAC navn 1,4-bis(chlormethyl)benzen
SMIL C1=CC(=CC=C1CCl)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale α, α'-Dichloro-p-xylene
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 98,0 °C til 102,0 °C
Farve Hvid til gul
Kogepunkt 254,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C8H8Cl2
Lineær formel C6H4(CH2Cl)2
Mængde 100 g
Beilstein 05, 384
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: hydrolyse. Andre opløseligheder: opløselige i acetone og methylenchlorid, 50 mg/ml methanol
Molekylvægt (g/mol) 175.06
Formel vægt 175.06
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk fast stof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • a,a'-Dichloro-p-xylene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.