Få mere at vide
alpha,alpha'-Dibromo-p-xylene, 97%
Artikelnummer. 10520551 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10520551 25 g Glasflaske 25g
10020810 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10520551 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 112940250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 623-24-5 | C8H8Br2 | 263.95 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 623-24-5
Molekylær formel C8H8Br2
Molekylvægt (g/mol) 263.95
MDL nummer MFCD00000182
InChI nøgle RBZMSGOBSOCYHR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-bis bromomethyl benzene, p-xylylene dibromide, alpha,alpha'-dibromo-p-xylene, benzene, 1,4-bis bromomethyl, p-xylylene bromide, p-bromomethyl benzene, 1,4-dibromomethylbenzene, p-bis bromomethyl benzene, 1,4-bis-bromomethyl-benzene, ccris 1775
PubChem CID 69335
IUPAC navn 1,4-bis(brommethyl)benzen
SMIL C1=CC(=CC=C1CBr)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale α,α′-Dibromo-p-xylene
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 142.0°C to 147.0°C
Farve Hvid til beige
Tæthed 2.0120g/mL
Kogepunkt 245.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H4(CH2Br)2
Mængde 25 g
Beilstein 05, 385
Specifik vægtfylde 2.012
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble,hydrolyses
Formel vægt 263.95
Procent renhed 97%
Fysisk form Crystalline Powder and Coarse Crystals