Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | α,α′-Dibromo-p-xylene |
| Navn note | 97% |
| CAS min % | 96.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 142,0 °C til 147,0 °C |
| Farve | Hvid til beige |
| Tæthed | 2.0120g/mL |
| Kogepunkt | 245,0 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 96% min. (GC) |
| Vis mere |