Få mere at vide
alpha,alpha'-Dibromo-o-xylene, 96%
Artikelnummer. 10152330 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10152330 25 g Plastflaske 25g
10775751 100 g Plastflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10152330 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 112930250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 91-13-4 | C8H8Br2 | 263.95 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 91-13-4
Molekylær formel C8H8Br2
Molekylvægt (g/mol) 263.95
MDL nummer MFCD00000175
InChI nøgle KGKAYWMGPDWLQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-bis bromomethyl benzene, o-xylylene dibromide, alpha,alpha'-dibromo-o-xylene, benzene, 1,2-bis bromomethyl, o-bis bromomethyl benzene, o-xylylene bromide, 1,2-dibenzyl bromide, alpha,alpha'-dibromo-o-xylol, a,a'-dibromo-o-xylene, ccris 1776
PubChem CID 66665
IUPAC navn 1,2-bis(brommethyl)benzen
SMIL C1=CC=C(C(=C1)CBr)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale α, α'-Dibromo-o-xylene
Navn note 96%
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 91.0°C to 96.0°C
Farve Hvid til cremet
Tæthed 1.9600g/mL
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel C6H4(CH2Br)2
Mængde 25 g
Beilstein 05, 366
Specifik vægtfylde 1.96
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble,hydrolyses. Other solubilities: soluble in ethanol
Formel vægt 263.95
Procent renhed 96%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • a,a'-Dibromo-o-xylene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.