Få mere at vide
alfa, alfa, alfa-trifluorotoluen, 99+%
Artikelnummer. 10583301 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 mL
500 mL
2.5 L
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
500ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10583301 500 mL Plastflaske 500ml
10723901 50 mL Plastflaske 50ml
10711614 2.5 L Plastflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10583301 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 139775000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    573.14 DKK
    515.65 DKK / 500ml
    Spare 57.49 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
CAS: 98-08-8 | C7H5F3 | 146,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98-08-8
Molekylær formel C7H5F3
Molekylvægt (g/mol) 146.11
MDL nummer MFCD00000372
InChI nøgle GETTZEONDQJALK-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzotrifluoride, trifluoromethyl benzene, alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, phenylfluoroform, benzene, trifluoromethyl, benzenyl fluoride, benzylidyne fluoride, usaf ma-16, a,a,a-trifluorotoluene, trifluoro toluene
PubChem CID 7368
ChEBI CHEBI:36810
IUPAC navn trifluormethylbenzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale α, α, α-Trifluorotoluene
Navn note 99+%
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -29°C
Farve Farveløs
Tæthed 1.1900g/mL
Kogepunkt 102°C
Flammepunkt 12°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel C6H5CF3
Brydningsindeks 1.4130 to 1.415
Mængde 500 mL
Beilstein 05, 290
Merck Index 15, 1113
Specifik vægtfylde 1.19
Opløselighedsinformation Solubility in water: may decompose. Other solubilities: soluble in many organic solvents
Formel vægt 146.11
Procent renhed 99+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • a,a,a-Trifluorotoluene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.