Få mere at vide
alpha,alpha,alpha-Trifluoro-m-tolyl isocyanate, 98%, ACROS Organics™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterSpecifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | α, α, α-Trifluoro-m-tolyl isocyanate |
| CAS min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Farve | Colorless |
| Tæthed | 1.3360g/mL |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Emballage | Glass bottle |
| Lineær formel | CF3C6H4NCO |
| Brydningsindeks | 1.4670 to 1.4690 (20°C, 589nm) |
| Show More |