Få mere at vide
Alpha-(4-Piperidyl)benzhydrol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Azacyclonol |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C18H21NO/c20-18(15-7-3-1-4-8-15,16-9-5-2-6-10-16)17-11-13-19-14-12-17/h1-10,17,19-20H,11-14H2 |
| Formel vægt | 267.1623 |