Få mere at vide
alfa, 4-dimethylstyren, stik. med 4-tert-butylkatechol
Artikelnummer. 15407885
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15407885 25 g 25g
15497875 5 g 5g
15417885 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15407885 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31739.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1195-32-0 | C10H12 | 132,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1195-32-0
Molekylær formel C10H12
Molekylvægt (g/mol) 132.21
MDL nummer MFCD00036510
InChI nøgle MMSLOZQEMPDGPI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-4-prop-1-en-2-yl benzene, dehydro-p-cymene, 2-p-tolylpropene, 4-isopropenyltoluene, 4-methylisopropenylbenzene, 2-p-methylphenyl propene, p-cymenene, p,alpha-dimethylstyrene, p-alpha-dimethylstyrene, 1-isopropenyl-4-methylbenzene
PubChem CID 62385
SMIL CC(=C)C1=CC=C(C)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale alpha,4-Dimethylstyrene
Navn note stabilized with 4-tert-butylcatechol
Tæthed 0.872
Kogepunkt 186°C to 189°C
Flammepunkt 63°C (145°F)
Brydningsindeks 1.509
Mængde 25 g
IUPAC navn 1-methyl-4-(prop-1-en-2-yl)benzen
Formel vægt 132.21