Få mere at vide
alfa,2-dimethylstyren, 99%
Artikelnummer. 11332019
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11332019 1 g 1g
11342019 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11332019 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26073.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 26444-18-8 | C10H12 | 132,206 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26444-18-8
Molekylær formel C10H12
Molekylvægt (g/mol) 132.206
MDL nummer MFCD00049092
InChI nøgle OGMSGZZPTQNTIK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-isopropenyltoluene, o-isopropenyltoluene, 1-methyl-2-prop-1-en-2-yl benzene, o,alpha-dimethylstyrene, alpha,2-dimethylstyrene, isopropenyltoluene, o,.alpha.-dimethylstyrene, benzene, 1-methyl-2-1-methylethenyl, o-methyl-.alpha.-methylstyrene, 1-methyl-2-iso-propenylbenzene
PubChem CID 81886
IUPAC navn 1-methyl-2-prop-1-en-2-ylbenzen
SMIL CC1=CC=CC=C1C(=C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale alpha,2-Dimethylstyrene
Kogepunkt 53°C to 55°C (11 mmHg)
Flammepunkt 43°C (110°F)
Mængde 1 g
FN nummer UN3295
Formel vægt 132.21
Procent renhed 99%