Få mere at vide
alfa-2-chlorisoduren, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10062030 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10062030 5 g Glasflaske 5g
10467000 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10062030 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 159780050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1585-16-6 | C10H13Cl | 168.66 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1585-16-6
Molekylær formel C10H13Cl
Molekylvægt (g/mol) 168.66
MDL nummer MFCD00000901
InChI nøgle UNRGEIXQCZHICP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-trimethylbenzyl chloride, 2-chloromethyl-1,3,5-trimethylbenzene, alpha-2-chloroisodurene, benzene, 2-chloromethyl-1,3,5-trimethyl, 2,4,6-trimethyl benzyl chloride, alpha2-chloroisodurene, chloromethyl mesitylene, 2-chloromethyl-1,3,5-trimethyl-benzene, az-chloroisodurene, a-2-chloroisodurene
PubChem CID 74108
IUPAC navn 2-(chlormethyl)-1,3,5-trimethylbenzen
SMIL CC1=CC(C)=C(CCl)C(C)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale α-2-Chloroisodurene
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 34°C to 38°C
Farve Hvid
Kogepunkt 114°C to 115°C (10.0 mmHg)
Flammepunkt 106°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)3C6H2CH2Cl
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 168.67
Procent renhed 98%
Fysisk form Fused Solid, Crystals, or Chunks
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • alpha-2-Chloroisodurene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H290-Kan ætse metaller.
Sikkerhedssætning
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P390-Absorber udslip for at undgå materielskade.