Få mere at vide
Alofanib, MedChemExpress
Beskrivelse
Alofanib (RPT835) is a potent and selective allosteric inhibitor of fibroblast growth factor receptor 2 (FGFR2). Anticancer and antiangiogenic activity.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Alofanib |
| CAS | 1612888-66-0 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C19H15N3O6S |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | RPT835 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 30.1 mg/mL (72.81 mM) |
| SMIL | O=C(O)C1=CC=CC(S(=O)(NC2=CC(C3=CC=CN=C3)=C(C)C=C2[N+]([O-])=O)=O)=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 413.4 |
| Vis mere |