Få mere at vide
Almitrine mesylate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16465076
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16465076 100 mg -
16464108 10 mg -
16430467 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16465076 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY107319
MedChemExpress Almitrine mesylate, a peripheral chemoreceptor agonist, inhibits selectively the Ca2+-dependent K+ channel.
Almitrine mesylate, a peripheral chemoreceptor agonist, inhibits selectively the Ca2+-dependent K+ channel.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Almitrine mesylate
CAS 29608-49-9
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C28H37F2N7O6S2
Mængde 100 mg
Synonym Almitrine bismesylate Almitrine bismethanesulfonate Almitrine dimesylate
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (149.31 mM; Need ultrasonic)
SMIL C=CCNC1=NC(N(CC2)CCN2C(C3=CC=C(F)C=C3)C4=CC=C(F)C=C4)=NC(NCC=C)=N1.O=S(O)(C)=O.O=S(O)(C)=O
Molekylvægt (g/mol) 669.76
Formel vægt 669.76
Procent renhed 99.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation