Få mere at vide
Allyltriphenylfosfoniumbromid, 99%
Artikelnummer. 10655132 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10655132 100 g Glasflaske 100g
10456422 5 g Glasflaske 5g
10316310 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10655132 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 103041000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
CAS: 1560-54-9 | C21H20BrP | 383,27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til CC-obligationsdannelse (olefinering)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1560-54-9
Molekylær formel C21H20BrP
Molekylvægt (g/mol) 383.27
MDL nummer MFCD00011808
InChI nøgle FWYKRJUVEOBFGH-UHFFFAOYSA-M
Synonym allyltriphenylphosphonium bromide, triphenyl allylphosphonium bromide, phosphonium, triphenyl-2-propenyl-, bromide, allyl triphenylphosphonium bromide, phosphonium, allyltriphenyl-, bromide, allyltriphenylphosphonium bromide tal, triphenyl prop-2-enyl phosphanium bromide, 2-propenyltriphenylphosphonium bromide, triphenyl prop-2-en-1-yl phosphanium bromide, wln: 1u2pr&r&r &e
PubChem CID 197740
IUPAC navn triphenyl(prop-2-enyl)phosphanium;bromid
SMIL [Br-].C=CC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Allyltriphenylphosphonium bromide
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 222,0 °C til 225,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (Argentometri)
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2C=CHCH2P(C6H5)3Br
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: nedbrydes
Formel vægt 383.26
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Allyltriphenylphosphonium bromide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.