Få mere at vide
Allylpentafluorbenzen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11433428
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11433428 25 g 25g
11423428 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11433428 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17834.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 1736-60-3 | C9H5F5 | 208.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1736-60-3
Molekylær formel C9H5F5
Molekylvægt (g/mol) 208.13
MDL nummer MFCD00000301
InChI nøgle YBDBTBVNQQBHGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym allylpentafluorobenzene, benzene, allylpentafluoro, 3-pentafluorophenyl-1-propene, 2,3,4,5,6-pentafluoro allylbenzene, benzene, pentafluoro-2-propenyl, 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-prop-2-en-1-yl benzene, allyl pentafluorobenzene, pubchem13366, acmc-1bth5
PubChem CID 74435
IUPAC navn 1,2,3,4,5-pentafluor-6-prop-2-enylbenzen
SMIL FC1=C(F)C(F)=C(CC=C)C(F)=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Allylpentafluorobenzene
Tæthed 1.358
Kogepunkt 148°C to 149°C
Flammepunkt 42°C (108°F)
Brydningsindeks 1.427
Mængde 25 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1971209
Formel vægt 208.13
Procent renhed 98%