Få mere at vide
Allylpentafluorbenzen, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10421691 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10421691 5 g Glasflaske 5g
1 options
Artikelnummer. 10421691 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 310850050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Allylpentafluorobenzene
Navn note 97%
CAS 1736-60-3
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -64,0 °C
Farve Farveløs
Tæthed 1.3580g/mL
Kogepunkt 148,0 °C til 149,0 °C
Flammepunkt 43 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C9H5F5
Lineær formel C6F5CH2CH=CH2
Brydningsindeks 1,4270 til 1,4290 (20 °C, 589 nm)
MDL nummer MFCD00000301
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.358
Synonym allylpentafluorobenzene, benzene, allylpentafluoro, 3-pentafluorophenyl-1-propene, 2,3,4,5,6-pentafluoro allylbenzene, benzene, pentafluoro-2-propenyl, 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-prop-2-en-1-yl benzene, allyl pentafluorobenzene, pubchem13366, acmc-1bth5
InChI nøgle YBDBTBVNQQBHGJ-UHFFFAOYSA-N
SMIL FC1=C(F)C(F)=C(CC=C)C(F)=C1F
IUPAC navn 1,2,3,4,5-pentafluor-6-prop-2-enylbenzen
Molekylvægt (g/mol) 208.13
PubChem CID 74435
Formel vægt 208.13
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske