Få mere at vide
Allylphenylsulfon, 98%
Artikelnummer. 11498583
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11498583 25 g 25g
11488583 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11498583 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10401.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 16212-05-8 | C9H10O2S | 182,237 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16212-05-8
Molekylær formel C9H10O2S
Molekylvægt (g/mol) 182.237
MDL nummer MFCD00014739
InChI nøgle KYPIULIVYSQNNT-UHFFFAOYSA-N
Synonym allyl phenyl sulfone, benzene, 2-propenylsulfonyl, allylsulfonyl benzene, phenyl allyl sulfone, sulfone, allyl phenyl, allylsulphonyl benzene, allylphenyl sulfone, 3-phenylsulfonyl-1-propene, benzene, 2-propen-1-ylsulfonyl
PubChem CID 85330
IUPAC navn prop-2-enylsulfonylbenzen
SMIL C=CCS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Allyl phenyl sulfone
Tæthed 1.189
Kogepunkt 111 °C til 113 °C (0,5 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Mængde 25 g
Beilstein 1863561
Følsomhed Lysfølsom
Formel vægt 182.24
Procent renhed 98%