Få mere at vide
Allylphenylsulfon, 98%
Artikelnummer. 11488583
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11488583 5 g 5g
11498583 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11488583 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10401.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 16212-05-8 | C9H10O2S | 182,237 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16212-05-8
Molekylær formel C9H10O2S
Molekylvægt (g/mol) 182.237
MDL nummer MFCD00014739
InChI nøgle KYPIULIVYSQNNT-UHFFFAOYSA-N
Synonym allyl phenyl sulfone, benzene, 2-propenylsulfonyl, allylsulfonyl benzene, phenyl allyl sulfone, sulfone, allyl phenyl, allylsulphonyl benzene, allylphenyl sulfone, 3-phenylsulfonyl-1-propene, benzene, 2-propen-1-ylsulfonyl
PubChem CID 85330
IUPAC navn prop-2-enylsulfonylbenzen
SMIL C=CCS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Allyl phenyl sulfone
Tæthed 1.189
Kogepunkt 111°C to 113°C (0.5 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 5 g
Beilstein 1863561
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 182.24
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Allyl phenyl sulfone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: (2-propenylsulfonyl)-benzene