Få mere at vide
Allylphenylether, 99%
Artikelnummer. 11322116
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11322116 100 g 100g
11312116 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11322116 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03359.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1746-13-0 | C9H10O | 134,178 g/mol
Allylphenylether er et farmaceutisk og OLED-mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Allylphenylether er et farmaceutisk og OLED-mellemprodukt.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, syrer, baser. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1746-13-0
Molekylær formel C9H10O
Molekylvægt (g/mol) 134.178
MDL nummer MFCD00008644
InChI nøgle POSICDHOUBKJKP-UHFFFAOYSA-N
Synonym allyl phenyl ether, allyloxy benzene, allyloxybenzene, benzene, 2-propenyloxy, allyl phenoxylate, phenyl allyl ether, ether, allyl phenyl, 3-phenoxypropene, phenylpropenyl ether, phenyl 2-propenyl ether
PubChem CID 74458
IUPAC navn prop-2-enoxybenzen
SMIL C=CCOC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Allyl phenyl ether
Tæthed 0.979
Kogepunkt 191°C to 192°C
Flammepunkt 62°C (143°F)
Lugt Characteristic
Brydningsindeks 1.521
Mængde 100 g
Beilstein 1905622
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 134.18
Procent renhed 99%