Få mere at vide
Allylphenylether, 99%
Beskrivelse
Allylphenylether er et farmaceutisk og OLED-mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Allylphenylether er et farmaceutisk og OLED-mellemprodukt.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, syrer, baser. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Allyl phenyl ether |
| Tæthed | 0.979 |
| Kogepunkt | 191°C to 192°C |
| Flammepunkt | 62°C (143°F) |
| Lugt | Characteristic |
| Brydningsindeks | 1.521 |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 1905622 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vægt | 134.18 |
| Vis mere |