Learn More
Allyl methyl ether, 94%
Product Code. 11313457
Change view
Click to view available options
Mængde:
10 g
50 g
Unit Size:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
11313457 10 g 10g
11303457 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11313457 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 018652.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 627-40-7 | C4H8O | 72.11 g/mol
Allylmethylether den brugte som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 627-40-7
Molekylær formel C4H8O
Molekylvægt (g/mol) 72.11
MDL nummer MFCD00008649
InChI nøgle FASUFOTUSHAIHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym allyl methyl ether, 1-propene, 3-methoxy, 3-methoxy-1-propene, ether, allyl methyl, 3-methoxypropene, methyl allyl ether, allylmethylether, 4-oxapent-1-ene, 1-methoxy-2-propene, methylallyl ether
PubChem CID 69392
IUPAC navn 3-methoxyprop-1-en
SMIL COCC=C
Specifications
Kemisk navn eller materiale Allyl methyl ether
Tæthed 0.77 g/mL
Kogepunkt 42°C to 43°C
Flammepunkt -23°C (-94°F)
Lugt Ether-like
Brydningsindeks 1.3803
Mængde 10 g
FN nummer UN3271
Formel vægt 72.1
Procent renhed 94%
Fysisk form Væske