Få mere at vide
Allyl(chlor)[di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphin]palladium(II), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15417185
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15417185 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15417185 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 046332.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 1235509-04-2 | C19H33ClNPPd | 448.324 g/mol
Derivatet af denne forbindelse tjener som en usædvanlig mild og alsidig katalysator for Heck-reaktioner af arylchlorider og bromider. En sterisk og elektronisk mangfoldig række af arylbromider, såvel som aktiverede arylchlorider, kobles sammen med en række mono- og disubstituerede olefiner ved stuetemperatur, hvilket giver det arylerede produkt høj E/Z stereoselektion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Allyl (chloro)[di-tert-butyl (4-dimethylaminophenyl)phosphine]palladium (II)
CAS 1235509-04-2
Farve Gul
Molekylær formel C19H33ClNPPd
MDL nummer MFCD25372543
Mængde 1 g
Synonym pdclallyl amphos, allyl chloro di-tert-butyl 4-dimethylaminophenyl phosphine palladium ii
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
InChI nøgle OSTWSTKYPFRHAA-UHFFFAOYSA-M
SMIL CC(C)(C)P(C1=CC=C(C=C1)CNC)C(C)(C)C.[CH2-]C=C.Cl[Pd+]
IUPAC navn chlorpalladium(1+);1-(4-ditert-butylphosphanylphenyl)-N-methylmethanamin;prop-1-en
Molekylvægt (g/mol) 448.324
PubChem CID 73994976
Formel vægt 448.32
Fysisk form Fast stof