Få mere at vide
Allyl-alkohol, 98+%
Artikelnummer. 15413107
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1000ml
100ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15413107 1 L 1000ml
11401960 100 mL 100ml
11670212 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15413107 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15026.AU
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 107-18-6 | C3H6O | 58,08 g/mol
Allylalkohol bruges i vid udstrækning som en forløber for mange specialiserede forbindelser såsom allylglycidylether, allyldiglycidylcarbonat, allylmethacrylat, flammebestandige materialer, tørrende olier og blødgøringsmidler. Det bruges som råmateriale til syntese af glycerol, glycidylethere, estere og aminer. Det er involveret i syntesen af en række polymeriserbare estere såsom diallylftalat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Allylalkohol bruges i vid udstrækning som forløber for mange specialiserede forbindelser såsom allylglycidylether, allyldiglycidylcarbonat, allylmethacrylat, flammebestandige materialer, tørrende olier og blødgøringsmidler. Det bruges som råmateriale til syntese af glycerol, glycidylethere, estere og aminer. Det er involveret i syntesen af en række polymeriserbare estere såsom diallylftalat.
Opløselighed
Blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, syrer, oleum og alkalimetaller. Polymeriserer under længere tids opbevaring.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107-18-6
Molekylær formel C3H6O
Molekylvægt (g/mol) 58.08
MDL nummer MFCD00002920
InChI nøgle XXROGKLTLUQVRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym allyl alcohol, 2-propen-1-ol, vinylcarbinol, 2-propenyl alcohol, 3-hydroxypropene, 2-propenol, allylic alcohol, 1-propen-3-ol, vinyl carbinol, weed drench
PubChem CID 7858
ChEBI CHEBI:16605
IUPAC navn prop-2-en-1-ol
SMIL OCC=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Allyl alcohol
Smeltepunkt -129 °C
Tæthed 0.852
Kogepunkt 95 °C til 97 °C
Flammepunkt 22 °C
Analyseprocentområde ≥98%
Lugt Gennemtrængende
Lineær formel CH2=CHCH2OH
Brydningsindeks 1.413
Mængde 1 L
FN nummer UN1098
Beilstein 605307
Merck Index 14,286
Opløselighedsinformation Blandet med vand.
Formel vægt 58.08
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Allyl alcohol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Allyl alcohol