Få mere at vide
Allopregnanolon,≥ 95 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11462601 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
11462601 5 mg 5mg
1 options
Artikelnummer. 11462601 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219588605
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Allopregnanolone
CAS 516-54-1
Farve Hvid
Molekylær formel C21H34O2
MDL nummer MFCD00003677
Mængde 5 mg
Synonym allopregnanolone, allopregnan-3alpha-ol-20-one, allotetrahydroprogesterone, 3alpha-hydroxy-5alpha-pregnan-20-one, brexanolone, 3a-hydroxy-5a-pregnan-20-one, unii-s39xz5qv8y, 3-alpha,5-alpha-pregnanolone, 3alpha-oh dhp, 5alpha-pregnan-3alpha-ol-20-one
InChI nøgle AURFZBICLPNKBZ-SYBPFIFISA-N
SMIL CC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
IUPAC navn 1-[(3R,5S,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-3-hydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopentayl]-ethan-1-phen
Molekylvægt (g/mol) 318.50
PubChem CID 92786
ChEBI CHEBI:50169
Formel vægt 318.5
Procent renhed ≥95%
Fysisk form Pulver