Få mere at vide
ALK inhibitor 2, MedChemExpress
Beskrivelse
ALK inhibitor 2 (compound 18) is a potent pyrimidin ALK inhibitor. ALK inhibitor 2 is a potent inhibitor of testis-specific serine/threonine kinase 2 (TSSK2
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | ALK inhibitor 2 |
| CAS | 761438-38-4 |
| Farve | Light Gray |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C23H28ClN7O3S |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (96.52 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=S(C1=C(NC2=C(Cl)C=NC(NC3=C(OC)C=C(N4CCN(C)CC4)C=C3)=N2)C=CC=C1)(NC)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 518.03 |
| Formel vægt | 518.03 |
| Vis mere |