Få mere at vide
Alizarin, 94%
Beskrivelse
Alizarin har en stor anvendelse i fremstillingen af de galende søpigmenter, som almindeligvis kaldes Rose madder og Alizarin crimson. Det er involveret i undersøgelser af knoglevækst, osteoporose, knoglemarv og calciumaflejringer i det vaskulære system. Det bruges også som en plet i calcit og aragonit til at identificere calciumcarbonat, og ledvæske til at undersøge for grundlæggende calciumphosphatkrystaller. Det bruges i kolorimetriske målinger til kvantificering af aminekstraktion med modelfødevaresimulanter fra epoxypolymer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Alizarin har en stor anvendelse i fremstillingen af madder søpigmenter, som almindeligvis kaldes Rose madder og Alizarin crimson. Det er involveret i undersøgelser af knoglevækst, osteoporose, knoglemarv og calciumaflejringer i det vaskulære system. Det bruges også som en plet i calcit og aragonit til at identificere calciumcarbonat, og ledvæske til at undersøge for grundlæggende calciumphosphatkrystaller. Det bruges i kolorimetriske målinger til kvantificering af aminekstraktion med modelfødevaresimulanter fra epoxypolymer.
Opløselighed
Opløselig i hexan og chloroform. Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med alkalier og oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Alizarin |
| Smeltepunkt | 286 °C til 290 °C |
| Kogepunkt | ∼430 °C (sublimering) |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 1914037 |
| Merck Index | 14,251 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i hexan og kloroform. Let opløselig i vand. |
| Formel vægt | 240.21 |
| Procent renhed | 94% |