Få mere at vide
Alizarin-3-methyliminodieddikesyre, 85%, Solstice
Beskrivelse
- Ledende i branchen i over 65 år
- Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Alizarin-3-Methyliminodiacetic Acid |
| Smeltepunkt | 185 °C |
| Farve | Gul |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 1 g |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 2190028 |
| Formel vægt | 385,32g/mol |
| Procent renhed | 85% |